2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
295060050 295060250 295061000
ACRO295060050EA 41.9 EUR InStock
ACRO295060050 ACRO295060250 ACRO295061000
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (9 mmHg)
Densité: 0.997 g/cm³
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006604
Numéro CAS: 6089-04-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité