n-Hexyllithium 33% (p/p) 2.5 N dans l'hexane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
301651000 301658000
301651000.EA 45 EUR InStock
301651000. 301658000.
n-Hexyllithium 33% (p/p) 2.5 N dans l'hexane, AcroSeal®
n-Hexyllithium
Formule: C₆H₁₃Li
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191446
Numéro CAS: 21369-64-2
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.39 to 2.55 M
Free base ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité