Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
303220010 303220050
ACRO303220010EA 41.9 EUR InStock
ACRO303220010 ACRO303220050
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque 98%
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Point d'ébullition: 256…258 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012375
Numéro CAS: 1205-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité