Methyl mercaptan sodium salt 95%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
305710050 305710010 305710250 305711000
ACRO305710050EA 109 EUR InStock
ACRO305710050 ACRO305710010 ACRO305710250 ACRO305711000
Methyl mercaptan sodium salt 95%, pur
Methyl mercaptan sodium salt
Formule: CH₃NaS
MW: 70,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174316
Numéro CAS: 5188-07-8
ONU: 2921
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or granular powder
Titration Iodimetric 94 to 106 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité