Phenylmaleic anhydride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
310400010 310400100
ACRO310400010EA 29 EUR InStock
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formule: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C (.2Torr)
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015472
Numéro CAS: 36122-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité