Pentafluoroiodobenzène 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
312200010 312200050
ACRO312200010EA 12.4 EUR InStock
ACRO312200010 ACRO312200050
Pentafluoroiodobenzène 99% stabilisé
Pentafluoroiodobenzène
Formule: C₆F₅I
MW: 293,96 g/mol
Point d'ébullition: 162…165 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -29 °C
Densité: 2.204 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001032
Numéro CAS: 827-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité