Chloromethyl chlorosulphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
330800010 330800050 330800250
ACRO330800010EA 57.5 EUR InStock
ACRO330800010 ACRO330800050 ACRO330800250
Chloromethyl chlorosulphate 97%
Chloromethyl chlorosulphonate
Formule: CH₂Cl₂O₃S
MW: 164,98 g/mol
Point d'ébullition: 45…50 °C (10 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041547
Numéro CAS: 49715-04-0
ONU: 3390
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité