Mannide monooleate
Fournisseur: Thermo Scientific
332130250 332131000
332130250.EA 74.5 EUR InStock
332130250. 332131000.
Mannide monooleate
Mannide monooleate
Formule: C₂₄H₄₄O₇
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840565
Numéro CAS: 25339-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 90 to 100 mg KOH/g
Iodine value 70 to 78 g I2/100 g
Saponification value 164 to 172 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité