Taurodeoxycholic acid sodium salt hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Deoxycholyl)taurine sodium salt, 2-([3|A,12|A-Dihydroxy-24-oxo-5|A-cholan-24-yl]amino)ethanesulphonic acid, Sodium 2-((R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)ethanesulphonate xhydrate, Sodium taurodeoxycholate hydrate
336840010 336840050 336840250
ACRO336840010EA 73.6 EUR InStock
ACRO336840010 ACRO336840050 ACRO336840250
Taurodeoxycholic acid sodium salt hydrate 97%
Taurodeoxycholic acid sodium salt hydrate
Formule: C₂₆H₄₄NNaO₆S.xH₂O
MW: 521,69 g/mol (anhy)
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149238
Numéro CAS: 207737-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +34.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=2.5, water) (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité