tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1-dimethylethyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate, (3R)-3-Phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, Benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester,(bR)-
337882500 337880010
ACRO337882500EA 166 EUR InStock
ACRO337882500 ACRO337880010
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798309
Numéro CAS: 161671-34-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation +17° to +22° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité