Érythromycine Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO343880250EA 172 EUR InStock
ACRO343880250 ACRO343880050
Érythromycine Ph. Eur.
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals
Water ≤6.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC 93.0 to 102.0 % (on anhydrous substance) (Sum of erythromycin A, B and C)
HPLC ≤5.0 % (erythromycin B)
HPLC ≤5.0 % (erythromycin C)
Identification A: Passes test (Infrared spectrometry)
Related substances passes test
Related substances ≤3.0 % (HPLC) any impurity
Related substances ≤7.0 % (HPLC) total impurities
Specific optical rotation -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH) (after 30 min, on anhydrous substance)
Thiocyanate (SCN) ≤0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité