Borate de triméthyle 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
346128000.EA 127 EUR InStock
346128000. 346121000.
Borate de triméthyle 99%, AcroSeal®
Borate de triméthyle
Formule: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,915 g/cm³
Point d'éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
ONU: 2416
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité