(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
346700050 346700250
ACRO346700050EA 88.7 EUR InStock
ACRO346700050 ACRO346700250
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799064
Numéro CAS: 6485-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -110° to -120° (20°C, 589 nm) (c=0.55, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité