(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
348380010
ACRO348380010EA 252 EUR InStock
ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 65 °C (11 mmHg)
Densité: 0.933 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191745
Numéro CAS: 69500-64-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité