Gel de silice C18-RP 17% C (∼0,7 mmol/g) Ø 48-65 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
360120500 360122500
ACRO360120500EA 230 EUR InStock
ACRO360120500 ACRO360122500
Gel de silice C18-RP 17% C (∼0,7 mmol/g) Ø 48-65 µm
Silica gel C18-RP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00241275
Numéro CAS: 71889-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size 48.2 to 65.3 µm (D50)
Loading ≥0.67 mmol/g (Molecular)
Specific surface area 500 to 600 m²/g
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité