Ethyle acétate 99.8%, AcroSeal® pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
364240010 364240025
364240010.EA 47.9 EUR InStock
364240010. 364240025.
Ethyle acétate 99.8%, AcroSeal® pour biochimie
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 75…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83.5 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.10 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité