Guanidinium chlorure 99.5%, sans agent anti-agglomérant
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Guanidine chlorhydrate
ACRO364795000EA 190 EUR InStock
ACRO364795000 ACRO364791000 ACRO364790100 ACRO364790025
Guanidinium chlorure 99.5%, sans agent anti-agglomérant
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Point de fusion: 178…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms to structure and standard
Melting point 178 to 188 °C (Identification C)
UV (6 M in water)
UV at 260 nm A: ≤0.030
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Titration with HClO4 ≥99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité