5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphényl)éthane-1-one
ACRO367210100EA 42.5 EUR InStock
ACRO367210100
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191850
Numéro CAS: 1450-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité