Amino-4-dichloro-3,5-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 26.1 EUR InStock
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
Amino-4-dichloro-3,5-pyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125023
Numéro CAS: 22889-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité