Ammoniaque 0.5 M dans le 1,4-dioxanne, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
368381000 368380010
368381000.EA 114 EUR InStock
368381000. 368380010.
Ammoniaque 0.5 M dans le 1,4-dioxanne, AcroSeal®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 17,03 g/mol
Point d'ébullition: -33 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -77 °C
Densité: 1.023 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité