tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO369320010EA 102 EUR InStock
ACRO369320010
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formule: C₁₉H₂₁NO₂
MW: 295,382 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134280
Numéro CAS: 81477-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité