Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
369371000 369375000
ACRO369371000EA 62 EUR InStock
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013287
Numéro CAS: 12279-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité