(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
369780250 369780050
ACRO369780250EA 278 EUR InStock
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078440
Numéro CAS: 112022-83-0
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité