cis-Epoxysuccinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
372640050 372640250
ACRO372640050EA 113 EUR InStock
ACRO372640050 ACRO372640250
cis-Epoxysuccinic acid 97%
cis-Epoxysuccinic acid
Formule: C₄H₄O₅
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191645
Numéro CAS: 16533-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité