3-Methylenecyclobutanecarbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376010050 376010250
ACRO376010050EA 82.1 EUR InStock
ACRO376010050 ACRO376010250
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile 97%
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01085401
Numéro CAS: 15760-35-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité