2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376070010 376070050
ACRO376070010EA 58.6 EUR InStock
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilisé
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 118…120 °C (13 mmHg)
Densité: 1.069 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191779
Numéro CAS: 60656-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité