Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-D-prolinal 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO376230050EA 820 EUR InStock
ACRO376230050 ACRO376230010
N-Boc-D-prolinal 97+%
N-Boc-D-prolinal


Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (760 mmHg)
Densité: 1,059 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
NMR ≥97.0 %
Specific optical rotation +90° to +102° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité