Chlorure de 2-naphtoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO376590500EA 228 EUR InStock
ACRO376590500 ACRO376590100
Chlorure de 2-naphtoyle 98%
Chlorure de 2-naphtoyle
Formule: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 49…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004093
Numéro CAS: 2243-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité