Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated), M.W. ∼ 1310
Fournisseur: Thermo Scientific
377110250 377110050 377111000
ACRO377110250EA 165 EUR InStock
ACRO377110250 ACRO377110050 ACRO377111000
Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated), M.W. ∼ 1310
Methyl-beta-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
MW: 1303,3000 g/mol
Point de fusion: 165…172 °C
Point d'éclair: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074980
Numéro CAS: 128446-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 %
Degree of substitution 1.7 to 1.9 (NMR)
Specific optical rotation +154.0° to +165.0° (20°C, 589 nm) (c=5, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité