Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377461000 377468000
377461000.EA 182 EUR InStock
377461000. 377468000.
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M dans le THF, AcroSeal®
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Formule: C₄H₁₁ClMgSi
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009916
Numéro CAS: 13170-43-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité