4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377258000.EA 455 EUR InStock
377258000. 377251000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Formule: C₆H₄BrClMg
MW: 215,76 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009926
Numéro CAS: 873-77-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 21.0 to 25.0 %
Titration Active base 0.95 to 1.15 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité