Di-n-butylmagnesium 0.5 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium,butyl(1-methylpropyl)-, dibutyl-magnesiu, Magnesium, dibutyl-
377771000 377778000
377771000.EA 125 EUR InStock
377771000. 377778000.
Di-n-butylmagnesium 0.5 M dans l'heptane, AcroSeal®
Di-n-butylmagnesium
Formule: C₈H₁₈Mg
MW: 138,537 g/mol
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.73 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015225
Numéro CAS: 1191-47-5
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution
Titration 9.1 to 10.8 % (on Mg basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité