Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
377581000.EA 149 EUR InStock
377581000. 377588000.
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formule: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254,27 g/mol
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011532
Numéro CAS: 17476-04-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité