Isobutyllithium 1.7 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377591000 377598000
377591000.EA 161 EUR InStock
377591000. 377598000.
Isobutyllithium 1.7 M dans l'heptane, AcroSeal®
Isobutyllithium
Formule: C₄H₉Li
Densité: 0.7 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863085
Numéro CAS: 920-36-5
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.61 to 1.83 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité