N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
378800050 378800250
ACRO378800050EA 146 EUR InStock
ACRO378800050 ACRO378800250
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
Formule: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
MW: 392,67 g/mol
Point d'ébullition: 77…90 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191833
Numéro CAS: 145100-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité