2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 108 EUR InStock
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite 95%
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite
Formule: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (5 mmHg)
Densité: 0.949 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012213
Numéro CAS: 102691-36-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité