Perchlorate de tétraéthylammonium 0.2M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
379801000 379805000
ACRO379801000EA 42.9 EUR InStock
ACRO379801000 ACRO379805000
Perchlorate de tétraéthylammonium 0.2M en solution aqueuse
Perchlorate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀ClNO₄
MW: 229,7 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.0016 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041977
Numéro CAS: 2567-83-1
ONU: 3139
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité