Sodium diformylamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium diformamide, Sodium Diformylamide, Diformylamide Sodium salt
380430050 380430250
ACRO380430050EA 46.6 EUR InStock
ACRO380430050 ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Formule: C₂H₃NNaO₂
MW: 96,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145302
Numéro CAS: 18197-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité