Chlorure de triméthyloxosulfonium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethyloxosulphonium chloride
381520010 381520050
ACRO381520010EA 33.3 EUR InStock
ACRO381520010 ACRO381520050
Chlorure de triméthyloxosulfonium 97%
Chlorure de triméthyloxosulfonium
Formule: C₃H₉ClOS
MW: 128,62 g/mol
Point de fusion: 226…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011898
Numéro CAS: 5034-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité