Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-6-chloropyridazine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazine-3-amine

ACRO382830500EA 700 EUR InStock
ACRO382830500
3-Amino-6-chloropyridazine 97%
3-Amino-6-chloropyridazine


Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité