1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO382940050EA 299 EUR InStock
ACRO382940050 ACRO382940250 ACRO382940010
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453063
Numéro CAS: 269410-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité