Phtalazine-1(2H)-one 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phthalazone, Phthalazin-1(2H)-one
384570050 384570250 384571000 384575000
ACRO384570050EA 29.8 EUR InStock
ACRO384570050 ACRO384570250 ACRO384571000 ACRO384575000
Phtalazine-1(2H)-one 98+%
Phtalazine-1(2H)-one
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006892
Numéro CAS: 119-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité