1-Allylpipérazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
384730010 384730050
ACRO384730010EA 30.4 EUR InStock
ACRO384730010 ACRO384730050
1-Allylpipérazine 99%
1-Allylpipérazine
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 181…182 °C (760 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 51.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167970
Numéro CAS: 13961-36-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité