Propionate de propyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 94.2 EUR InStock
385520010. 385520500. 385522500.
Propionate de propyle 98+%
Propionate de propyle
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.881 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009373
Numéro CAS: 106-36-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité