Acide citrique monohydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
385850010 385850025 385852500
ACRO385850010EA 67.9 EUR InStock
ACRO385850010 ACRO385850025 ACRO385852500
Acide citrique monohydraté 99+% ACS
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH 99.0 to 102.0 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité