Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
386281000 386288000
386281000.EA 125 EUR InStock
386281000. 386288000.
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M dans le THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Formule: C₃H₇ClMg·LiCl
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784514
Numéro CAS: 745038-86-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.1 to 1.5 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité