Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 113 EUR InStock
ACRO387300050 ACRO387300250
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique 98%
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002554
Numéro CAS: 787-70-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité