Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 51.5 EUR InStock
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂HF₆NO₄S₂
MW: 281,143 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214154
Numéro CAS: 82113-65-3
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité