D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP, BP
Fournisseur: Thermo Scientific
388190010 388190050 388190250
ACRO388190010EA 37.9 EUR InStock
ACRO388190010 ACRO388190050 ACRO388190250
D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP, BP
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063684
Numéro CAS: 50-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Assay 97.5 to 102.0 % (Anhydrous substance)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 16 h)
Sulfated ash ≤0.1 % (1 g, 600°C)
Appearance of solution (EP) Passes test
Identification Passes test (EP, USP)
Related substances ≤0.5 % (total impurities)
Specific optical rotation +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/dilute NH3) (Anhydrous substance)
Acidity (USP) Passes test
Color of solution (USP) Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 µg/g
Soluble starch, sulfite (USP) Passes test
Dextrin (EP, USP) Passes test
Conductivity ≤20 µS/cm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité