Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO388320500EA 197 EUR InStock
ACRO388320500 ACRO388320100
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formule: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134423
Numéro CAS: 111865-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité